1-Methyl-1H-1,2,3-benzotriazol-5-amine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR33555-1G
APOSOR33555-1GEA 1070 EUR InStock
APOSOR33555-1G
1-Methyl-1H-1,2,3-benzotriazol-5-amine 97%
1-Methyl-1H-1,2,3-benzotriazol-5-amine
Formule: C₇H₈N₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18651767
Numéro CAS: 27799-83-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité