1-(2-Phenylpyrazolo[1,5-a]pyridin-3-yl)-1-ethanone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR33583-1G
APOSOR33583-1GEA 671 EUR InStock
APOSOR33583-1G
1-(2-Phenylpyrazolo[1,5-a]pyridin-3-yl)-1-ethanone 95%
1-(2-Phenylpyrazolo[1,5-a]pyridin-3-yl)-1-ethanone
Formule: C₁₅H₁₂N₂O
MW: 236,28 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09759184
Numéro CAS: 122643-81-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité