4-Chloro-2-methyl-5-[(6-methylpyridin-3-yl)oxy]-2,3-dihydropyridazin-3-one 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR33610-1G
APOSOR33610-1GEA 538 EUR InStock
APOSOR33610-1G
4-Chloro-2-methyl-5-[(6-methylpyridin-3-yl)oxy]-2,3-dihydropyridazin-3-one 97%
4-Chloro-2-methyl-5-[(6-methylpyridin-3-yl)oxy]-2,3-dihydropyridazin-3-one
Formule: C₁₁H₁₀ClN₃O₂
MW: 251,669 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28016138
Numéro CAS: 1597781-28-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité