tert-Butyl-4-(3-cyanophenyl)piperazine-1-carboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR33613-1G
APOSOR33613-1GEA 427 EUR InStock
APOSOR33613-1G
tert-Butyl-4-(3-cyanophenyl)piperazine-1-carboxylate 95%
tert-Butyl-4-(3-cyanophenyl)piperazine-1-carboxylate
Formule: C₁₆H₂₁N₃O₂
MW: 287.36 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11042238
Numéro CAS: 807624-20-0
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité