4-Amino-3-(3-bromophenyl)-1H-pyrazole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR33619-1G
APOSOR33619-1GEA 444 EUR InStock
APOSOR33619-1G
4-Amino-3-(3-bromophenyl)-1H-pyrazole 95%
4-Amino-3-(3-bromophenyl)-1H-pyrazole
Formule: C₉H₈BrN₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11100205
Numéro CAS: 1171492-86-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité