3-Iodoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR33624-1G
APOSOR33624-1GEA 538 EUR InStock
APOSOR33624-1G
3-Iodoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid 95%
3-Iodoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Formule: C₈H₅IN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10758089
Numéro CAS: 1033463-35-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité