(4,5-Dibromo-1-methyl-1H-imidazol-2-yl)methanol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR33634-1G
APOSOR33634-1GEA 538 EUR InStock
APOSOR33634-1G
(4,5-Dibromo-1-methyl-1H-imidazol-2-yl)methanol 95%
(4,5-Dibromo-1-methyl-1H-imidazol-2-yl)methanol
Formule: C₅H₆Br₂N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12025921
Numéro CAS: 881997-90-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité