Ethyl 1H-indole-6-carboxylate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR33643-1G
APOSOR33643-1GEA 66.7 EUR InStock
APOSOR33643-1G
Ethyl 1H-indole-6-carboxylate 97%
Ethyl 1H-indole-6-carboxylate
Formule: C₁₁H₁₁NO₂
MW: 189,211 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06205072
Numéro CAS: 50820-64-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité