Ethyl imidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR3366-1G
APOSOR3366-1GEA 30.6 EUR InStock
APOSOR3366-1G
Ethyl imidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylate
Ethyl imidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylate
Formule: C₁₀H₁₀N₂O₂
Point de fusion: 87…88 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08436046
Numéro CAS: 372147-49-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité