2-(Piperazin-1-yl)-N-(pyridin-3-yl)acetamide trihydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR3376-1G
APOSOR3376-1GEA 24.8 EUR InStock
APOSOR3376-1G
2-(Piperazin-1-yl)-N-(pyridin-3-yl)acetamide trihydrochloride
2-(Piperazin-1-yl)-N-(pyridin-3-yl)acetamide trihydrochloride
Formule: C₁₁H₁₆N₄O·3ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03844727
Numéro CAS: 808764-17-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité