1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-β-D-glucosamine hydrochloride 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR3381-250MG
APOSOR3381-250MGEA 21.9 EUR InStock
APOSOR3381-250MG
1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-β-D-glucosamine hydrochloride 98%
1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-beta-D-glucosamine hydrochloride
Formule: C₁₄H₂₂ClNO₉
Point de fusion: >225 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01075204
Numéro CAS: 10034-20-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité