(S)-3,3'-Bis(3,5-dimethylphenyl)-1,1'-bi-2-naphthalene]-2,2'-diol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (S)-3,3'-Bis(3,5-dimethylphenyl)-[1,1'-binaphthalene]-2,2'-diol
OR340001-250MG
APOSOR340001-250MGEA 172 EUR InStock
APOSOR340001-250MG
(S)-3,3'-Bis(3,5-dimethylphenyl)-1,1'-bi-2-naphthalene]-2,2'-diol
(S)-3,3'-Bis(3,5-dimethylphenyl)-1,1'-bi-2-naphthalene]-2,2'-diol
Formule: C₃₆H₃₀O₂
MW: 494,622 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11617327
Numéro CAS: 435327-17-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité