Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(S)-3,3'-Bis(anthracenyl-9-yl)-1,1'-binapthyl-2,2'-diyl hydrogenphosphate

Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-3,3'-BIs(anthracenyl-9-yl)-1,1'-binapthyl-2,2'-diyl hydrogenphosphate

OR340033-250MG
APOSOR340033-250MGEA 279 EUR InStock
APOSOR340033-250MG
(S)-3,3'-Bis(anthracenyl-9-yl)-1,1'-binapthyl-2,2'-diyl hydrogenphosphate
(S)-3,3'-Bis(anthracenyl-9-yl)-1,1'-binapthyl-2,2'-diyl hydrogenphosphate


Formule: C₄₈H₂₉O₄P
MW: 700,715 g/mol
Point de fusion: 265…278 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11045406
Numéro CAS: 361342-52-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité