1,4-Benzodioxane-2-carboxylic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxine-2-carboxylic acid
OR3409-100G
APOSOR3409-100GEA 89.9 EUR InStock
APOSOR3409-100G
1,4-Benzodioxane-2-carboxylic acid 98%
1,4-Benzodioxane-2-carboxylic acid
Formule: C₉H₈O₄
MW: 180,16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00084888
Numéro CAS: 3663-80-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité