2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-carboxylic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-carboxylicacid
OR3414-1G
APOSOR3414-1GEA 31.9 EUR InStock
APOSOR3414-1G
2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-carboxylic acid 98%
2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-carboxylic acid
Formule: C₉H₈O₃
MW: 164,1580 g/mol
Point de fusion: 194…197 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00085012
Numéro CAS: 76429-73-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité