6-Ethoxy-2-naphthaleneboronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR3425-1G
APOSOR3425-1GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR3425-1G
6-Ethoxy-2-naphthaleneboronic acid 98%
6-Ethoxy-2-naphthaleneboronic acid
Formule: C₁₂H₁₃BO₃
Point de fusion: 252…255 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03427009
Numéro CAS: 352525-98-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité