2-(Pyrrolidin-1-ylsulphonyl)benzeneboronic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (2-(Pyrrolidin-1-ylsulphonyl)phenyl)boronic acid
OR3438-1G
APOSOR3438-1GEA 104 EUR InStock
APOSOR3438-1G
2-(Pyrrolidin-1-ylsulphonyl)benzeneboronic acid 97%
2-(Pyrrolidin-1-ylsulphonyl)benzeneboronic acid
Formule: C₁₀H₁₄BNO₄S
MW: 255,098 g/mol
Point de fusion: 124…126 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08689515
Numéro CAS: 913835-83-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité