4-Chloro-2-formylphenylboronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Chloro-2-formylbenzeneboronic acid
OR3443-1G
APOSOR3443-1GEA 26.1 EUR InStock
APOSOR3443-1G
4-Chloro-2-formylphenylboronic acid 98%
4-Chloro-2-formylphenylboronic acid
Formule: C₇H₆BClO₃
MW: 184,39 g/mol
Numéro MDL: MFCD08689492
Numéro CAS: 913835-76-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité