3-Formyl-2-methoxyphenylboronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR3445-1G
APOSOR3445-1GEA 35 EUR InStock
APOSOR3445-1G
3-Formyl-2-methoxyphenylboronic acid 98%
3-Formyl-2-methoxyphenylboronic acid
Formule: C₈H₉BO₄
Point de fusion: 122…125 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08689486
Numéro CAS: 480424-49-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité