Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 3-bromo-4-nitrobenzoïque

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

OR345005-5G
APOSOR345005-5GEA 111 EUR InStock
APOSOR345005-5G
Acide 3-bromo-4-nitrobenzoïque
Acide 3-bromo-4-nitrobenzoïque


Formule: C₇H₄BrNO₄
MW: 246,02 g/mol
Point de fusion: 200…204 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04117949
Numéro CAS: 101420-81-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité