Acide 3-bromo-4-hydroxybenzoïque
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR345023-5G
APOSOR345023-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR345023-5G
Acide 3-bromo-4-hydroxybenzoïque
Acide 3-bromo-4-hydroxybenzoïque
Formule: C₇H₅BrO₃
MW: 217,02 g/mol
Point de fusion: 155…160 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017547
Numéro CAS: 14348-41-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité