2-Amino-6-methylpyridin-3-ol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Amino-3-hydroxy-6-methylpyridine
OR345045-1G
APOSOR345045-1GEA 155 EUR InStock
APOSOR345045-1G
2-Amino-6-methylpyridin-3-ol 97%
2-Amino-6-methylpyridin-3-ol
Formule: C₆H₈N₂O
MW: 124,1400 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09839245
Numéro CAS: 20348-16-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité