Acide 2-chloro-4-méthoxybenzoïque
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Chloro-p-anisic acid
OR345051-25G
APOSOR345051-25GEA 115 EUR InStock
APOSOR345051-25G
Acide 2-chloro-4-méthoxybenzoïque
Acide 2-chloro-4-méthoxybenzoïque
Formule: C₈H₇ClO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00085943
Numéro CAS: 21971-21-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité