1-(4-Bromophenyl)ethylamine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Bromo-α-methylbenzylamine, (+/-)-1-(4-Bromophenyl)ethylamine, (±)-4-Bromo-α-methylbenzylamine
OR345056-25G
APOSOR345056-25GEA 69.6 EUR InStock
APOSOR345056-25G
1-(4-Bromophenyl)ethylamine 98%
1-(4-Bromophenyl)ethylamine
Formule: C₈H₁₀BrN
MW: 200,08 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00025548
Numéro CAS: 24358-62-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité