4-[(4-Chloro-2-pyrimidinyl)amino]benzonitrile 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-((4-Chloropyrimidin-2-yl)amino)benzonitrile
OR345057-1G
APOSOR345057-1GEA 81.2 EUR InStock
APOSOR345057-1G
4-[(4-Chloro-2-pyrimidinyl)amino]benzonitrile 97%
4-[(4-Chloro-2-pyrimidinyl)amino]benzonitrile
Formule: C₁₁H₇ClN₄
MW: 230,66 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08443699
Numéro CAS: 244768-32-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité