8-Acetyl-7-hydroxy-4-methylcoumarin
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 8-Acetyl-4-methylumbelliferone
OR345062-5G
APOSOR345062-5GEA 383 EUR InStock
APOSOR345062-5G
8-Acetyl-7-hydroxy-4-methylcoumarin
8-Acetyl-7-hydroxy-4-methylcoumarin
Formule: C₁₂H₁₀O₄
MW: 218,21 g/mol
Point de fusion: 170 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 2555-29-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité