2-Amino-3,5-dichloro-4-methylpyridine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3,5-Dichloro-4-methylpyridin-2-amine
OR345072-25G
APOSOR345072-25GEA 92.8 EUR InStock
APOSOR345072-25G
2-Amino-3,5-dichloro-4-methylpyridine 97%
2-Amino-3,5-dichloro-4-methylpyridine
Formule: C₆H₆Cl₂N₂
MW: 177,0300 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00129031
Numéro CAS: 31430-47-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité