Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Amino-5-chloro-6-methylpyridine

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger

OR345085-1G
APOSOR345085-1GEA 80 EUR InStock
APOSOR345085-1G
2-Amino-5-chloro-6-methylpyridine
2-Amino-5-chloro-6-methylpyridine


Formule: C₆H₇ClN₂
MW: 142,59 g/mol
Point de fusion: 70…75 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09453335
Numéro CAS: 36936-23-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité