5-Bromo-3-iodo-2-méthoxypyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR345114-1G
APOSOR345114-1GEA 72.7 EUR InStock
APOSOR345114-1G
5-Bromo-3-iodo-2-méthoxypyridine 95%
5-Bromo-3-iodo-2-méthoxypyridine
Formule: C₆H₅BrINO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05663522
Numéro CAS: 578007-66-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité