2-Bromo-5-iodo-3-méthylpyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Bromo-5-iodo-3-picoline
OR345123-5G
APOSOR345123-5GEA 77 EUR InStock
APOSOR345123-5G
2-Bromo-5-iodo-3-méthylpyridine 98%
2-Bromo-5-iodo-3-méthylpyridine
Formule: C₆H₅BrIN
MW: 297,92 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09037466
Numéro CAS: 65550-78-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité