Acide 2-(benzyloxy)benzoïque
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Benzyloxybenzoic acid
OR345143-25G
APOSOR345143-25GEA 105 EUR InStock
APOSOR345143-25G
Acide 2-(benzyloxy)benzoïque
Acide 2-(benzyloxy)benzoïque
Formule: C₁₄H₁₂O₃
MW: 228,25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051940
Numéro CAS: 14389-86-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité