5-Chloropyridine-3,4-diamine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR345157-1G
APOSOR345157-1GEA 104 EUR InStock
APOSOR345157-1G
5-Chloropyridine-3,4-diamine 97%
5-Chloropyridine-3,4-diamine
Formule: C5H6ClN3
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09263519
Numéro CAS: 929074-42-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité