Acide 4-méthoxy-m-toluique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR345162-10G
APOSOR345162-10GEA 105 EUR InStock
APOSOR345162-10G
Acide 4-méthoxy-m-toluique 98%
Acide 4-méthoxy-m-toluique
Formule: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00270114
Numéro CAS: 6880-04-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité