2-Cyanoisonicotinic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Cyano-4-pyridinecarboxylic acid
OR345273-5G
APOSOR345273-5GEA 105 EUR InStock
APOSOR345273-5G
2-Cyanoisonicotinic acid
2-Cyanoisonicotinic acid
Formule: C₇H₄N₂O₂
MW: 148,1200 g/mol
Point de fusion: 236 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03411729
Numéro CAS: 161233-97-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité