5-Benzyloxy-6-azaindole 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 5-(Benzyloxy)-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
OR345279-250MG
APOSOR345279-250MGEA 183 EUR InStock
APOSOR345279-250MG
5-Benzyloxy-6-azaindole 95+%
5-Benzyloxy-6-azaindole
Formule: C₁₄H₁₂N₂O
MW: 224,258 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09038914
Numéro CAS: 17288-54-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité