2-Nitropyridine-3-carboxylic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR345320-1G
APOSOR345320-1GEA 95.7 EUR InStock
APOSOR345320-1G
2-Nitropyridine-3-carboxylic acid 97%
2-Nitropyridine-3-carboxylic acid
Formule: C₆H₄N₂O₄
MW: 168,107 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04114130
Numéro CAS: 33225-72-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité