4-Amino-2-methoxy-3-nitropyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR345322-250MG
APOSOR345322-250MGEA 98.9 EUR InStock
APOSOR345322-250MG
4-Amino-2-methoxy-3-nitropyridine 98%
4-Amino-2-methoxy-3-nitropyridine
Formule: C₆H₇N₃O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07437848
Numéro CAS: 33623-16-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité