3-Chloro-5-hydroxybenzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR345363-1G
APOSOR345363-1GEA 48 EUR InStock
APOSOR345363-1G
3-Chloro-5-hydroxybenzoic acid
3-Chloro-5-hydroxybenzoic acid
Formule: C₇H₅ClO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04114327
Numéro CAS: 53984-36-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité