5-Chloro-2-hydroxy-3-methylpyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Chloro-3-methylpyridin-2-ol
OR345376-1G
APOSOR345376-1GEA 74.1 EUR InStock
APOSOR345376-1G
5-Chloro-2-hydroxy-3-methylpyridine
5-Chloro-2-hydroxy-3-methylpyridine
Formule: C₆H₆ClNO
MW: 143,57 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00126916
Numéro CAS: 58498-61-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité