2-Amino-5-méthylbenzonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Cyano-4-methylaniline, 4-Amino-3-cyanotoluene, 6-Amino-m-tolunitrile
OR345378-5G
APOSOR345378-5GEA 104 EUR InStock
APOSOR345378-5G
2-Amino-5-méthylbenzonitrile 98%
2-Amino-5-méthylbenzonitrile
Formule: C₈H₈N₂
MW: 132,16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00267506
Numéro CAS: 5925-93-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité