5-Bromo-4-chloro-2-(methylthio)pyrimidine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 5-bromo-4-chloro-2-(methylsulphanyl)pyrimidine
OR345386-25G
APOSOR345386-25GEA 101 EUR InStock
APOSOR345386-25G
5-Bromo-4-chloro-2-(methylthio)pyrimidine
5-Bromo-4-chloro-2-(methylthio)pyrimidine
Formule: C₅H₄BrClN₂S
MW: 239,5200 g/mol
Point de fusion: 45…49 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00023232
Numéro CAS: 63810-78-6
ONU: 3263
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité