2-Bromo-6-methoxyisonicotinic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Bromo-6-methoxypyridine-4-carboxylic acid
OR345428-250MG
APOSOR345428-250MGEA 121 EUR InStock
APOSOR345428-250MG
2-Bromo-6-methoxyisonicotinic acid 97%
2-Bromo-6-methoxyisonicotinic acid
Formule: C₇H₆BrNO₃
MW: 232,031 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11101033
Numéro CAS: 853029-93-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité