Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

6-Bromomethylnicotinonitrile

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 6-(Bromomethyl)nicotinonitrile, 2-(Bromomethyl)-5-cyanopyridine

OR345474-1G
APOSOR345474-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR345474-1G
6-Bromomethylnicotinonitrile
6-Bromomethylnicotinonitrile


Formule: C₇H₅BrN₂
MW: 197,04 g/mol
Point de fusion: 68…71 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11227190
Numéro CAS: 158626-15-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité