2,6-Dichloro-3-methyl-5-nitropyridine 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR345475-1G
APOSOR345475-1GEA 77 EUR InStock
APOSOR345475-1G
2,6-Dichloro-3-methyl-5-nitropyridine 95+%
2,6-Dichloro-3-methyl-5-nitropyridine
Formule: C₆H₄Cl₂N₂O₂
MW: 207,0100 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17014968
Numéro CAS: 58596-88-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité