5-Bromo-2-ethoxypyridin-3-amine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR345490-250MG
APOSOR345490-250MGEA 66.7 EUR InStock
APOSOR345490-250MG
5-Bromo-2-ethoxypyridin-3-amine 97%
5-Bromo-2-ethoxypyridin-3-amine
Formule: C₇H₉BrN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07375021
Numéro CAS: 886373-00-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité