(2-Aminopyrimidin-5-yl)methanol
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (2-aminopyrimidin-5-yl)methanol
OR345712-1G
APOSOR345712-1GEA 172 EUR InStock
APOSOR345712-1G
(2-Aminopyrimidin-5-yl)methanol
(2-Aminopyrimidin-5-yl)methanol
Formule: C₅H₇N₃O
MW: 125,129 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09991890
Numéro CAS: 120747-85-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité