2-(4-Bromophenyl)-N'-hydroxyethanimidamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(4-Bromophenyl)-N-hydroxyacetimidamide, 2-(4-Bromophenyl)acetamidoxime
OR346071-1G
APOSOR346071-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR346071-1G
2-(4-Bromophenyl)-N'-hydroxyethanimidamide
2-(4-Bromophenyl)-N'-hydroxyethanimidamide
Formule: C₈H₉BrN₂O
MW: 229,077 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05662829
Numéro CAS: 422560-40-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité