5-(tert-Butyloxycarbonyamino)methyl-3-pyridin-3-yl[1,2,4]oxadiazole
Fournisseur: Apollo Scientific
OR346076-1G
APOSOR346076-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR346076-1G
5-(tert-Butyloxycarbonyamino)methyl-3-pyridin-3-yl[1,2,4]oxadiazole
5-(tert-Butyloxycarbonyamino)methyl-3-pyridin-3-yl[1,2,4]oxadiazole
Formule: C₁₃H₁₆N₄O₃
MW: 276,3 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10568315
Numéro CAS: 1053656-62-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité