[2-(4-Bromobenzyl)thiazol-4-y]acetic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR346079-1G
APOSOR346079-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR346079-1G
[2-(4-Bromobenzyl)thiazol-4-y]acetic acid
[2-(4-Bromobenzyl)thiazol-4-y]acetic acid
Formule: C₁₂H₁₀BrNO₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10568322
Numéro CAS: 1053656-92-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité