3-(4-Bromophenyl)-5-chloro[1,2,4]thiadiazole
Fournisseur: Apollo Scientific
OR346103-1G
APOSOR346103-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR346103-1G
3-(4-Bromophenyl)-5-chloro[1,2,4]thiadiazole
3-(4-Bromophenyl)-5-chloro[1,2,4]thiadiazole
Formule: C₈H₄BrClN₂S
MW: 275,56 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11052445
Numéro CAS: 191919-26-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité